In situ hybridisation wash reagent
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ33809
ENZOENZ33809EA 158.4 EUR InStock
ENZOENZ33809
In situ hybridisation wash reagent
Buffers Tampons d'électrophorèse Tampons d'hybridation
Hybridisation wash reagent provides a high quality hybridisation wash solution for in situ hybridisation analyses using DNA probes labeled with biotin, digoxigenin or fluorescein.
Formulation: Liquid, PBS containing deionised formamide.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité