In-situ hybridisation buffer for HPV probes
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ339050050
ENZOENZ339050050EA 234 EUR InStock
ENZOENZ339050050
In-situ hybridisation buffer for HPV probes
Buffers Buffers voor elektroforese Hybridisatiebuffers
In situ hybridisation buffer for HPV probes (ready-to use) provides a high quality hybridisation medium for In situ hybridisation analyses using either DNA or oligonucleotide probes labeled with biotin-, or fluorescein-modified nucleotides.
  • Optimised buffer to use with HPV collection of probes
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité