BIO-PROBE® Lambda probe
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ40840
ENZOENZ40840EA 420 EUR InStock
ENZOENZ40840
BIO-PROBE® Lambda probe
Réactifs pour acides nucléiques Primers and Probes
Negative control probe for in situ hybridization.
The Lambda BIO-PROBE® labeled probe is prepared by nick translation of the lambda bacteriophage strain c1857ind1 Sam7. Fragment size range: 100-1000 base pairs (as estimated by agarose gel electrophoresis).
New Product
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
BIO-PROBE® Lambda probe 2 µG ENZOENZ40840
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité