JC virus BioProbe®
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ40847
ENZOENZ40847EA 407 EUR InStock
ENZOENZ40847
JC virus BioProbe®
Réactifs pour acides nucléiques Primers and Probes
The JC Virus BioProbe® labeled probe is prepared by nick translation of a clone of the entire JC virus genome. JC virus, a member of the papovavirus family, usually causes subclinical infections. However, in immunocompromised individuals it can cause a fatal demyelinating brain disease, progressive multifocal leukoencephalopathy. JC virus is also neurooncogenic in primates. Fragment size range: 100-1000 base pairs (as estimated by agarose gel electrophoresis).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité