Blur 8 BioProbe®
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ40849
ENZOENZ40849EA 420 EUR InStock
ENZOENZ40849
Blur 8 BioProbe®
Réactifs pour acides nucléiques Primers and Probes
The Blur 8 BioProbe® labeled probe is prepared by nick translation of a clone of the human alu repeat sequence. Fragment size range: 100-1000 base pairs (as estimated by agarose gel electrophoresis).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité