Cyanine 5-dUTP
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ42502
ENZOENZ42502EA 261 EUR InStock
ENZOENZ42502
Cyanine 5-dUTP
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
Cyanine 5-dUTP can replace TTP in reactions in which it serves as a substrate for E. coli DNA polymerase (holoenzyme and Klenow fragment), T4 and Taq DNA polymerases, reverse transcriptase (from AMV and M-MuLV) and terminal transferase. Fluorescently labeled probes can be prepared with this fluorescent nucleotide by a variety of methods including nick translation, cDNA labeling and 3’-end labeling. Probes generated by these methods are suitable for use for the identification of specific sequences by in situ hybridization procedures on fixed cells and tissues by direct fluorescence detection. Cyanine 5-dUTP can also be used for multicolor fluorescence labeling.
New Product
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Cyanine 5-dUTP 25 nmol 25 Nmo ENZOENZ42502
New Product
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité