Cyanine 5-UTP (enhanced)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ42506
ENZOENZ42506EA 453.2 EUR InStock
ENZOENZ42506
Cyanine 5-UTP (enhanced)
Réactifs pour acides nucléiques Nucléotides
Cyanine 5-UTP (Enhanced) can replace UTP as a substrate for T7 RNA polymerase in labeling systems that generate labeled probes through in vitro transcription. Probes generated by these methods are suitable for multicolor fluorescence analysis, specifically dual-color expression arrays in conjunction with cyanine 3-UTP.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité