Fluorescein-12-ddUTP
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ42833
ENZOENZ42833EA 453.2 EUR InStock
ENZOENZ42833
Fluorescein-12-ddUTP
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Fluorescein-12-ddUTP can be used for 3’-end labeling of oligodeoxynucleotides using terminal transferase. It also serves as a substrate for E.coli DNA Polymerase I (holoenzyme and Klenow fragment), T4 and T7 DNA polymerases, Taq DNA polymerase and reverse transcriptase. Oligonucleotide probes labelled with fluorescein-12-ddUTP can be detected by direct fluorescence detection (green fluorescence) or by methods using horseradish peroxidase- or alkaline phosphatase-linked anti-fluorescein antibodies.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité