Fluorescein-12-UTP
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ42834
ENZOENZ42834EA 478 EUR InStock
ENZOENZ42834
Fluorescein-12-UTP
Systèmes de liaison et de marquage des protéines
Fluorescein-12-UTP is ideal for in vitro transcription reactions catalysed by T3, T7, or SP6 RNA polymerases and reverse transcriptase to produce fluorophore-labeled RNA transcripts. RNA-based probes can be used to identify complementary sequences by in situ hybridisation to fixed cells and tissues by direct or indirect fluorescence detection or by membrane hybridisation procedures.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité