Green long-term cell tracer, CYTO-ID®
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ51036K025
ENZOENZ51036K025EA 303 EUR InStock
ENZOENZ51036K025
Green long-term cell tracer, CYTO-ID®
Tests Tests cellulaires
Live cell fluorescent labelling used for a long term cell viability, cytotoxicity, cell adhesion, cell migration, and cell-cell fusion studies.
  • Dual labelling with CELLESTIAL® fluorescent probes
  • Minimal transfer of fluorescence from dye-labeled to unlabeled cells
  • Proprietary non covalent cell labeling technology to stably incorporate a green fluorescent dye containing hydrophobic aliphatic chains into the cell membrane’s lipid bilayer
Informations de commande: Contains a green tracer dye (50 µl), 4X labeling buffer (12,5 ml), and 10X HBSS (25 ml).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité