Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Fluo-3, pentaammonium salt ≥95% (par HPLC), Ultrapure

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ENZ52005
ENZOENZ52005EA 281 EUR InStock
ENZOENZ52005
Fluo-3, pentaammonium salt ≥95% (par HPLC), Ultrapure
Fluo-3, pentaammonium salt
Calcium dye

Fluo-3 is widely used in flow cytometry, confocal laserscanning microscopy and fluorescence spectroscopy. The probe has proved particularly valuable for determining GPCR function via cell-based high-throughput screening. Fluo-3 is a membrane impermeable probe and can be loaded in cells by microinjection, electroporation or scrape loading. The acetomethoxy (AM) version is necessary for passive cell loading. Once inside the cell, Fluo-3 becomes fluorescent, in the presence of free Ca (II). Fluo-3 is a long wavelength calcium probe (488 nm excitable). The longer wavelength of absorption is convenient for minimizing photodamage in cells. Wavelength Maxima: Excitation 506 nm, Emission 526 nm


Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 339221-91-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb438e7452e79226d5337116a6b8720595bc7587&vid=184605ea03d892824aad0d5046beaabc5edaf9ff&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité