Indo-1 AM ≥95% (par HPLC), Ultrapure
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ52008
ENZOENZ52008EA 224.4 EUR InStock
ENZOENZ52008
Indo-1 AM ≥95% (par HPLC), Ultrapure
Indo-1 AM
Calcium dye
Indo-1 acetomethoxy (AM) is a popular UV-excitable calcium indicator, similar to Fura-2. In contrast to Fura-2, Indo-1 has a dual emission peak. The main emission peak in calcium-free solution is 475nm while in the presence of calcium the emission is shifted to 400 nm. Indo-1 AM is a membrane permeable probe and can be easily loaded into cells by passive incubation. The probe is widely used in flow cytometry. For this application, it is critical to have an instrument with an argon laser tuned to UV or a heliumcadmium laser available. Wavelength Maxima: Excitation 346 nm, Emission 475 nm.
Formule: C₄₇H₅₁N₃O₂₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036955
Numéro CAS: 112926-02-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9f5f1ab1b1d2cd22911daf3fac43fe2750d0eaf1&vid=82e9b619060ea198884fcc6ef531aba9fcff0663&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité