Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Carboxyfluorescein ≥98% (par HPLC), Ultrapure

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ENZ52051
ENZOENZ52051EA 134.2 EUR InStock
ENZOENZ52051
5-Carboxyfluorescein ≥98% (par HPLC), Ultrapure
5-Carboxyfluorescein
Amine reactive dye

5-FAM is the purified single isomer of 5,6-carboxyfluorescein and is used for labeling peptides, proteins and nucleotides through the interaction of carboxylic acid with primary amines. It has been principally used to develop a variety of green fluorescent reagents and small fluorescent molecules due to its relatively high absorbance characteristics, excellent fluorescence quantum yield, and good water solubility. The probe has also found application in studies of liposome-cell, cell-cell, and liposome-liposome interactions and in related studies on lipid bilayer structures. Wavelength Maxima: Excitation 492 nm, Emission 518 nm.


Formule: C₂₁H₁₂O₇.xH₂O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036874
Numéro CAS: 76823-03-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68f2afcee7a08b1e4b6ac65989b400abb3a538cd&vid=f828019f41d1edf5d0634b8eb84e0b3791065ef9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité