Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5(6)-Carboxyfluorescein diacetate ≥98% (par HPLC), Ultrapure

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ENZ52104
ENZOENZ52104EA 136.4 EUR InStock
ENZOENZ52104
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate ≥98% (par HPLC), Ultrapure
5(6)-Carboxyfluorescein diacetate
pH indicator

CFDA is an amine–reactive fluorescein diacetate (FDA) derivative used to prepare a variety of FDA conjugates. FDA and its derivatives are non-fluorescent molecules that diffuse into cells and are hydrolyzed by intracellular nonspecific esterases, yielding fluorescent probes. These probes accumulate exclusively in cells with intact cell membranes. CFDA does not stain dead cells. FDA labeling can be used for monitoring cells by flow cytometry or fluorescence microscopy. The probe is also frequently used to monitor reactive oxygen species (ROS) generation in live cells. Wavelength Maxima: Excitation 494 nm, Emission 521 nm.


Formule: C₂₅H₁₆O₉
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00467494
Numéro CAS: 124387-19-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b9eece07e3406952fcfbba24ef50199dd94acfb&vid=995ebd5e46167a195e6a0535b11db9078bbc3d58&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité