Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lucigenin ≥98% (par HPLC), Ultrapure

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ENZ52154
ENZOENZ52154EA 134.2 EUR InStock
ENZOENZ52154
Lucigenin ≥98% (par HPLC), Ultrapure
Lucigenin
Chloride dye

Lucigenin is a blue-green fluorescent chloride ion indicator that is more sensitive and selective than 36Cl and microelectrode-based methods for chloride measurement in cells. Lucigenin is a fluorescent indicator that is quenched via collision with chloride. The probe is suitable for detection of chloride concentrations in liposomes, reconstituted membranes or in extracellular medium. Lucigenin may also be used as a chemiluminescent probe for the detection of superoxide in biological systems. Wavelength Maxima: Excitation 455 nm, Emission 505 nm.


Formule: C₂₈H₂₂N₄O₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00011925
Numéro CAS: 2315-97-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b6804794cdf7d1bd093374856b142d51281862f&vid=8904896c1d4aa88a6b87f9b3474528c9bb05edb0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité