Di-8-ANEPPS ≥90% (par HPLC) colorant pour membranes, pour histologie
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ52204
ENZOENZ52204EA 438.9 EUR InStock
ENZOENZ52204
Di-8-ANEPPS ≥90% (par HPLC) colorant pour membranes, pour histologie
Di-8-ANEPPS
Membrane Potential Detector
Di-8-ANEPPS is a member of the ANEP class of membrane potential dyes. These dyes are weakly fluorescent in aqueous media, and become strongly fluorescent upon binding to lipophilic environments such as membranes. A change in the surrounding electronic field demonstrates a membrane potential-dependent shift in excitation spectra. Di-8-ANEPPS is less susceptible for cellular internalization than other ANEP dyes probably due to a sulfonate group. The response is sufficiently fast to detect transient (millisecond) potential changes in excitable cells, including single neurons, cardiac cells and intact brains. Wavelength Maxima: Excitation 498nm, Emission 713nm
Formule: C₃₆H₅₂N₂O₃S
Numéro MDL: MFCD03453608
Numéro CAS: 157134-53-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8320b5cf6026376fdc4e3f6e7c56743b93e74882&vid=b4fda880de1f12fdcf1c9c9e683f7641967a4fa2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité