Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

DiBAC₄(3) ≥98% (par HPLC), Ultrapure colorant pour membranes, pour histologie

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ENZ52205
ENZOENZ52205EA 224.4 EUR InStock
ENZOENZ52205
DiBAC₄(3) ≥98% (par HPLC), Ultrapure colorant pour membranes, pour histologie
DiBAC₄(3)
Membrane Potential Detector

DiBAC4(3) is a sensitive slow-response probe for measuring cellular membrane potential. In general, slow-response probes exhibit potential-dependent changes in their transmembrane distribution that are accompanied by a fluorescence change. The magnitude of response is much larger than fast-response probes. Slow-response probes, which include cationic carbocyanines, rhodamines and anionic oxonols, are suitable for detecting changes in average membrane potentials of nonexcitable cells caused by respiratory activity, ion-channel permeability, drug binding and other factors. DiBAC4(3) has been employed in flow cytometry to monitor antibacterial activity of defensins. Wavelength Maxima: Excitation 493nm, Emission 516nm


Formule: C₂₇H₄₀N₄O₆
Numéro MDL: MFCD07437857
Numéro CAS: 70363-83-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f6e90e58029839c5ec4434c884f8703aa647bf5&vid=a83dd613d648133366fc8100409765ca72159ead&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité