Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dihydrorhodamine 123 ≥95% (par HPLC), Ultrapure

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ENZ52302
ENZOENZ52302EA 231 EUR InStock
ENZOENZ52302
Dihydrorhodamine 123 ≥95% (par HPLC), Ultrapure
Dihydrorhodamine 123
Mitochondria dye

Dihydrorhodamine 123 is a widely utilized probe for detection of intracellular reactive oxygen species (ROS) such as peroxide, hypochlorous acid and peroxynitrite. It is readily oxidized into rhodamine 123, which exhibits a spectral profile similar to that of FITC. In combination with other fluorescent probes (such as surface receptor-targeted fluorescent antibodies, the cell viability probe propidium iodide, or fluorescent calcium indicators) dihydrorhodamine 123 can be used for multiparametric cell measurements. Wavelength Maxima: Excitation 507 nm, Emission 529 nm.


Formule: C₂₁H₁₈N₂O₃
MW: 346,386 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04221428
Numéro CAS: 109244-58-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8259b2960338bd97e1060229abc58fc2d85c4973&vid=429f575ccb96e1cc5178b107d7f93eed4902ecee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité