Rhodamine 123 ≥95% (par HPLC), Ultrapure
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ52307
ENZOENZ52307EA 165 EUR InStock
ENZOENZ52307
Rhodamine 123 ≥95% (par HPLC), Ultrapure
Rhodamine 123
Mitochondria dye
Rhodamine 123 is a cell-permeant, cationic, green-fluorescent dye that is readily sequestered by active mitochondria without cytotoxic effects. Rhodamine 123 can be used in multi-parametric analysis, without fluorescence interference, in combination with common protein labeling dyes such as cyanine-5 and AMCA. With respect to apoptosis, the presence of mitochondrial membrane potential can be probed with rhodamine 123 while the structure and integrity of mitochondria can be assessed using 10-N-nonyl-acridine orange. Wavelength Maxima: Excitation 507 nm, Emission 529 nm.
Formule: C₂₁H₁₇ClN₂O₃
MW: 380,82 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012664
Numéro CAS: 62669-70-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f698819dd5d857d7a3f34056f26359bafecfde9&vid=7fa2c58162af54173b3962ce3c11649ec305d922&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité