bisBenzimide H 33258 trihydrochloride (Hoechst 33258) ≥95% (par HPLC), Ultrapure colorant
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ52402
ENZOENZ52402EA 183.7 EUR InStock
ENZOENZ52402
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride (Hoechst 33258) ≥95% (par HPLC), Ultrapure colorant
bisBenzimide H 33258 trihydrochloride (Hoechst 33258)
DNA dye
Hoechst 33258 is a fluorescent probe useful for detecting DNA by fluorescence microscopy and flow cytometry. Hoechst 33258 may be used on live or fixed cells and is also applicable for cell cycle analysis and monitoring DNA condensation by flow cytometry. Hoechst 33358 is less cell permeable that other derivatives, however this dye also allows for quantitative measurements when plotted in a standard emission-to-content curve. Wavelength Maxima: Excitation 352nm, Emission 461nm
Formule: C₂₅H₂₄N₆O·3HCl
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00012679
Numéro CAS: 23491-45-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4f80db143857055141a8ec8c6a21c1335a3c06b&vid=4a12456178dc53afcd6fcd204890881bcb4e4219&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité