Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bromobimane (mBBr) ≥95% (par HPLC), Ultrapure

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ENZ52501
ENZOENZ52501EA 136.4 EUR InStock
ENZOENZ52501
Bromobimane (mBBr) ≥95% (par HPLC), Ultrapure
Bromobimane (mBBr)
Thiol dye

Monobromobimane (mBBr) is a thiol-reactive fluorescent probe used for the determination of the redox status of low molecular weight and protein thiols in biological systems. Monobromobimane-based in situ derivatization results in maximal recovery of both free, reduced low molecular weight and monobromobimane-accessible protein thiols. The quantitation of the corresponding adducts of protein thiols is achieved by fluorescence spectroscopy, following protein precipitation. The reagent is particularly useful for quantifying glutathione. Wavelength Maxima: Excitation 395 nm, Emission 490 nm.


Formule: C₁₀H₁₁BrN₂O₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00036951
Numéro CAS: 71418-44-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14dc91fbf3f9365ac794f52eddc6aee73db63d62&vid=056949b6d491f0f9351173276b674c2b72f3f009&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité