Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rouge Congo ≥95% (par HPLC), Ultrapure

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ENZ52552
ENZOENZ52552EA 134.2 EUR InStock
ENZOENZ52552
Rouge Congo ≥95% (par HPLC), Ultrapure
Rouge Congo
beta-Amyloid dye

Congo Red, has been used in microscopy for staining elastic fibers and bacteria. Amyloid protein, an abnormal protein aggregate associated with various pathologies, is commonly detected in tissue with Congo Red. Detection of amyloid is relevant for a whole host of diseases, including Alzheimer’s disease, Creutzfeld-Jakob’s disease and Bovine Spongiform Encephalopathy. The birefringence of Congo Red-stained amyloid, appearing green under polarized light, improves detection relative to simple visible examination of the colored deposits. Additionally, upon binding to amyloid, Congo Red displays bright fluorescence emission at 614 nm. Wavelength Maxima: Excitation 497 nm.


Formule: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00004028
Numéro CAS: 573-58-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=239669dbac34a7b0f13aaa0f053d96ae92389822&vid=e088a6de1b5fb7e45f096deda28ea7b02c34dc51&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité