Fluorescent calcium indicator, GFP-CERTIFIED® FLUOFORTE®
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZ525550250
ENZOENZ525550250EA 398.2 EUR InStock
ENZOENZ525550250
Fluorescent calcium indicator, GFP-CERTIFIED® FLUOFORTE®
Tests Tests cellulaires
GFP-CERTIFIED® FLUOFORTE® is a fluorescent calcium indicator relative to other red fluorescent dyes.
Can be used for the detection of intracellular calcium mobilisation across a broad spectrum of biological targets.
Abs/Em.: 524/ 551 nm
Attention: Esterase hydrolysis is not required for live cell analysis via flow cytometry or fluorescence microscopy.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité