Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pyocyanin ≥98% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger

ENZ53001C001
ENZOENZ53001C001EA 83.6 EUR InStock
ENZOENZ53001C001
Pyocyanin ≥98% (par HPLC)
Pyocyanin
ROS inducer.

Cytotoxic pigment secreted by Pseudomonas aeruginosa, which frequently infects the lungs of immuno-suppressed patients, as well as those with cystic fibrosis. Pyocyanin toxicity results from its ability to undergo reduction by NAD(P)H and subsequent generation of superoxide and H₂O₂ directly in the lungs.

Reconstitute the contents of the vial in 100 µl solvent to yield a 10mM stock solution.

Soluble in DMSO or dimethyl formamide.


Formule: C₁₃H₁₀N₂O
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 85-66-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9feed6782734d1311ed9557781328b63eae0d500&vid=2132f34837a72677e6a9cb5053ded701f5ae7d70&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (HPLC)
Formulation Lyophilised

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité