Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mouse recombinant WNT3A

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ENZ60001C001
ENZOENZ60001C001EA 224.4 EUR InStock
ENZOENZ60001C001
Mouse recombinant WNT3A
Protéines et Peptides
Wnt expression and signal transduction have been identified as critical components in regulating embryogenesis, cell proliferation, and bone, glucose and lipid metabolism. Wnt-3a signalling also plays a role in regulating the differentation of stem cells. Wnt-3a is a member of the highly conserved, structurally related cysteine-rich Wnt family glycoproteins important for normal developmental processes and oncogenesis.

  • Produced in CHO cells
  • Purified by SDS-PAGE
  • Endotoxin content determined by LAL method

Wnt-3a can induce β-catenin mediated response in a TCF/LEF reporter gene luciferase assay.


Commander maintenant

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité