Anti-NPC Mouse Monoclonal Antibody [clone: MAb414]
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZABS1050100
ENZOENZABS1050100EA 498.3 EUR InStock
ENZOENZABS1050100
Anti-NPC Mouse Monoclonal Antibody [clone: MAb414]
Anticorps
Recommended Applications: ICC, IHC, IP, WB, Immunoelectron microscopy
Type: Primary
Antigen: NPC
Clonality: Monoclonal
Clone: MAb414
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Yeast, Xenopus, Vertebrates
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité