Anti-CD205 Rat Monoclonal Antibody [clone: NLDC-145]
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZABS1220100
ENZOENZABS1220100EA 643.5 EUR InStock
ENZOENZABS1220100
Anti-CD205 Rat Monoclonal Antibody [clone: NLDC-145]
Anticorps
Recommended Applications: Flow Cytometry, IF, IHC
Species reactivity: Mouse
Type: Primary
Antigen: CD205
Clonality: Monoclonal
Clone: NLDC-145
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité