Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AU1-tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: AU1]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZABS1350200
ENZOENZABS1350200EA 598 EUR InStock
ENZOENZABS1350200
Anti-AU1-tag Mouse Monoclonal Antibody [clone: AU1]
Anticorps
Recommended Applications: IF, IP, WB

Species reactivity:

Type: Primary
Antigen: AU1-tag
Clonality: Monoclonal
Clone: AU1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Species independent

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité