Anti-CD80 Mouse Monoclonal Antibody (Alexa Fluor® 488) [clone: mAb 104]
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZABS1510100
ENZOENZABS1510100EA 768 EUR InStock
ENZOENZABS1510100
Anti-CD80 Mouse Monoclonal Antibody (Alexa Fluor® 488) [clone: mAb 104]
Anticorps
Recommended Applications: Flow Cytometry
Species reactivity: Human
Type: Primary
Antigen: CD80
Clonality: Monoclonal
Clone: mAb 104
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité