Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD80 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: mAb 104]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZABS1550100
ENZOENZABS1550100EA 616 EUR InStock
ENZOENZABS1550100
Anti-CD80 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: mAb 104]
Anticorps
Recommended Applications: Flow Cytometry

Species reactivity: Human

Type: Primary
Antigen: CD80
Clonality: Monoclonal
Clone: mAb 104
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité