Anti-CD38 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: HB7]
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZABS1600100
ENZOENZABS1600100EA 627 EUR InStock
ENZOENZABS1600100
Anti-CD38 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: HB7]
Anticorps
Recommended Applications: Flow Cytometry
Species reactivity: Human
Type: Primary
Antigen: CD38
Clonality: Monoclonal
Clone: HB7
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité