Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LAMP3 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 104G4]

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZABS2100100
ENZOENZABS2100100EA 586.3 EUR InStock
ENZOENZABS2100100
Anti-LAMP3 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 104G4]
Anticorps
Recommended Applications: Flow Cytometry, IHC (FS)

Species reactivity: Human, Sheep

Type: Primary
Antigen: LAMP3
Clonality: Monoclonal
Clone: 104G4
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité