Anti-TAU Mouse Monoclonal Antibody [clone: Tau 12]
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZABS2160500
ENZOENZABS2160500EA 2533.3 EUR InStock
ENZOENZABS2160500
Anti-TAU Mouse Monoclonal Antibody [clone: Tau 12]
Anticorps
Recommended Applications: ELISA, IHC, WB
Species reactivity: Human
Type: Primary
Antigen: TAU
Clonality: Monoclonal
Clone: Tau 12
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité