Anti-IgE Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: I27]
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZABS2250100
ENZOENZABS2250100EA 657.8 EUR InStock
ENZOENZABS2250100
Anti-IgE Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: I27]
Anticorps
Recommended Applications: Flow Cytometry, WB
Species reactivity: Human
Type: Secondary
Antigen: IgE
Clonality: Monoclonal
Clone: I27
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Mammalian
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité