Anti-IL3RA Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 107D2.08]
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZABS2310100
ENZOENZABS2310100EA 598.4 EUR InStock
ENZOENZABS2310100
Anti-IL3RA Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 107D2.08]
Anticorps
Recommended Applications: IHC (PS), IP
Species reactivity: Human, Dog
Type: Primary
Antigen: IL3RA
Clonality: Monoclonal
Clone: 107D2.08
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Dog
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité