Anti-CD39 Mouse Monoclonal Antibody (Alexa Fluor® 647) [clone: AC2.5]
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZABS2360100
ENZOENZABS2360100EA 684 EUR InStock
ENZOENZABS2360100
Anti-CD39 Mouse Monoclonal Antibody (Alexa Fluor® 647) [clone: AC2.5]
Anticorps
Recommended Applications: Flow Cytometry
Species reactivity: Human
Type: Primary
Antigen: CD39
Clonality: Monoclonal
Clone: AC2.5
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité