Anti-Digoxigenin, Digoxin Sheep Polyclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZABS2660100
ENZOENZABS2660100EA 238 EUR InStock
ENZOENZABS2660100
Anti-Digoxigenin, Digoxin Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Recommended Applications: ELISA, WB, TUNEL, ISH (in situ hybridization)
Species reactivity: Species independent
Type: Primary
Antigen: Digoxigenin, Digoxin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: E. coli
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité