Anti-Ebola virus Mouse Monoclonal Antibody [clone: FE25]
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZABS2670100
ENZOENZABS2670100EA 300.3 EUR InStock
ENZOENZABS2670100
Anti-Ebola virus Mouse Monoclonal Antibody [clone: FE25]
Anticorps
Recommended Applications: ELISA, WB
Species reactivity: Ebola virus
Type: Primary
Antigen: Ebola virus
Clonality: Monoclonal
Clone: FE25
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité