Anti-CXCL11 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 22F1]
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZABS2750100
ENZOENZABS2750100EA 500.5 EUR InStock
ENZOENZABS2750100
Anti-CXCL11 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 22F1]
Anticorps
Recommended Applications: ELISA, WB
Species reactivity: Human
Type: Primary
Antigen: CXCL11
Clonality: Monoclonal
Clone: 22F1
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité