Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight™ 488)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZABS2980100
ENZOENZABS2980100EA 416.9 EUR InStock
ENZOENZABS2980100
Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight™ 488)
Anticorps
Recommended Applications: Flow Cytometry

Species reactivity: Species independent

Type: Isotype Control
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight™ 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité