Anti-ACTA2 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZC34933
ENZOENZC34933EA 350.9 EUR InStock
ENZOENZC34933
Anti-ACTA2 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG2b
  • For Immunohistochemistry, Western Blot
Recognizes human, monkey, chicken and rabbit actin isotypes alpha and gamma of smooth muscle cells. Does not cross-react with actin of skeletal or cardiac muscle cells.
Type: Primary
Antigen: ACTA2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité