Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Macrophage Marker Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZC34935
ENZOENZC34935EA 369 EUR InStock
ENZOENZC34935
Anti-Macrophage Marker Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgM

  • For Immunohistochemistry

Recognizes human and monkey fixed macrophages such as "tingible macrophages", interdigitating macrophages of lymph nodes or tissue macrophages. Cross-reacts with a subpopulation of endothelial cells including those of capillaries and smaller blood vessels. Does not cross-react with B or T cells.

Type: Primary
Antigen: MACROPHAGE MARKER
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité