Guanylylimidodiphosphate, trisodium salt ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
ENZCHM1000005
ENZOENZCHM1000005EA 295.9 EUR InStock
ENZOENZCHM1000005
Guanylylimidodiphosphate, trisodium salt ≥95% (par HPLC)
Guanylylimidodiphosphate, trisodium salt
ADP-ribosylation factor activator.
A nonhydrolyzable GTP analog. Gpp(NH)p is the preferred GTP analog for activation of ADP-ribosylation factor (ARF).
Soluble in water (10 mg/ml).
Formule: C₁₀H₁₄N₆Na₃O₁₃P₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 148892-91-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=593fce069b712c6476a404506f7f1b76327b6d0b&vid=808273e48ec28ed6b05dc08313f356318b461277&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95% (HPLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité