Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Aflatoxicol ≥95% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger
Synonyms: Aflatoxin R0

ENZCHM1040001
ENZOENZCHM1040001EA 725 EUR InStock
ENZOENZCHM1040001
Aflatoxicol ≥95% (par HPLC)
Aflatoxicol
Mycotoxin. Metabolite of Aflatoxin.

Rare Aflatoxin that is similar but less toxic than Aflatoxin B₁. Exposure may produce necrosis, cirrhosis and carcinoma of the liver. Induces DNA damage. In vitro metabolite of Aflatoxin B₁.

Soluble in DMSO, ethyl acetate, methanol, ethanol, or petrol ether. Not soluble in water.


Formule: C₁₇H₁₄O₆
MW: 314,3 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 29611-03-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2099baddada820d51476d2a6c2570c11e44bc0b4&vid=11d71d0651b00ea47695f91c5400f1f9f4c81c18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥95% (HPLC)
Source Isolated from Aspergillus flavus.

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité