Virginiamycin M1 ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Staphylomycin, Mikamycin A
ENZCHM1050005
ENZOENZCHM1050005EA 627 EUR InStock
ENZOENZCHM1050005
Virginiamycin M1 ≥95% (par HPLC)
Virginiamycin M1
Streptogramin antibiotic
Isolated from Streptomyces virginiae.
Antibiotic that inhibits bacterial protein synthesis.
Formule: C₂₈H₃₅N₃O₇
MW: 525,6 g/mol
Numéro CAS: 21411-53-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a4f604ff6e59b1efcbd74cd0fd766fc8be3caa09&vid=d480e372f7e1f7e05ce6771a723db7ff308de1cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité