Virginiamycin S1 ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZCHM1060005
ENZOENZCHM1060005EA 487.3 EUR InStock
ENZOENZCHM1060005
Virginiamycin S1 ≥99% (par HPLC)
Virginiamycin S1
Streptogramin antibiotic
Isolated from Streptomyces virginiae.
Antibiotic that inhibits bacterial protein synthesis.
Formule: C₄₃H₄₉N₇O₁₀
Numéro CAS: 23152-29-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8187da72a5433918ef9d9ebeec83e4556270fc09&vid=2dcd287d000f6ec9fead156d23df9d5868355fa9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité