Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

PDGF receptor tyrosine kinase inhibitor IV ≥99% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

ENZCHM1110005
ENZOENZCHM1110005EA 126.5 EUR InStock
ENZOENZCHM1110005
PDGF receptor tyrosine kinase inhibitor IV ≥99% (par HPLC)
PDGF receptor tyrosine kinase inhibitor IV
Cell-permeable PDGFR inhibitor with antiproliferative properties.

A cell-permeable compound acting as an ATP-competitive and reversible inhibitor of PDGFR. PDGF receptor tyrosine kinase inhibitor IV displays potent antiproliferative properties in several human tumor cell lines.


Formule: C₁₈H₁₆FN₃O₂
Numéro CAS: 627518-40-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1df8f11e36824d114f4ac4d2a7652586f60ee3ea&vid=a1e43f97703d88d901f07b234efbe1d0f35e8c20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité