SecinH3 ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZCHM1140005
ENZOENZCHM1140005EA 167.2 EUR InStock
ENZOENZCHM1140005
SecinH3 ≥99% (par HPLC)
SecinH3
Cell-permeable cytohesin family small GEF antagonist.
A Sec7 domain-binding selective antagonist against cytohesin family small GEFs. SecinH3 inhibits large GEFs only at much higher concentrations and is shown to effectively inhibit insulin signaling.
Formule: C₂₄H₂₀N₄O₄S
Numéro MDL: MFCD10687099
Numéro CAS: 853625-60-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d116e2386956ba3cc80ae1018a6e226da43bff7f&vid=76258a7c75dffa05c843c7eac4e5b92a16ed65f8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité