FABP4 inhibitor ≥99% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
ENZCHM1180005
ENZOENZCHM1180005EA 99 EUR InStock
ENZOENZCHM1180005
FABP4 inhibitor ≥99% (par HPLC)
FABP4 inhibitor
A cell-permeable, potent, and selective inhibitor of FABP4.
Formule: C₃₁H₂₆N₂O₃
Numéro MDL: MFCD09991687
Numéro CAS: 300657-03-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b3727908d2ae98b1ab34ad9221f9c3457254dd9&vid=9b14a71958e4c356c8a666f365232dbce31a8016&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité