MIF antagonist, ISO-1 ≥97% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: Methyl 2-(3-(4-hydroxyphenyl)-4,5-dihydroisoxazol-5-yl)acetate, ISO-1
ENZCHM1210005
ENZOENZCHM1210005EA 131 EUR InStock
ENZOENZCHM1210005
MIF antagonist, ISO-1 ≥97% (par HPLC)
MIF antagonist, ISO-1
Cell permeable MIF antagonist with anti-inflammatory properties.
Formule: C₁₂H₁₃NO₄
MW: 235,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD22376813
Numéro CAS: 478336-92-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc546f7b567d466d2902c9c13b7cea4ce3770387&vid=16894cf896c59631d080da24547d4c4d7a3add54&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité